Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105901
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
26020100
Biological source:
rat
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
General description
Surowica szczura pobrana od zdrowych szczurów.
Physical form
Niesterylny płyn. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?