Przejdź do
S22-M
Serum owcze, 100 ml
Non-sterile sheep serum collected from normal healthy sheep. Used for blocking of interfering antibodies.
Synonim(y):
100 ml surowicy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
735,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105901
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
26020100
Biological source:
sheep
735,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
General description
Surowica owiec pobrana od zdrowych owiec.
Physical form
Niesterylny płyn. Nie zawiera konserwantów. Filtrowany przez filtr membranowy 45 mikronów.
Preparation Note
Przechowywać zamrożone w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)