Przejdź do
S7802
Test PCR specyficzny dla metylacji CpG WIZ™ p15
The CpG WIZ p15 Amplification Kit is used for determining the methylation status of the p15 promoter by methylation-specific PCR (MSP).
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 assays
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.31
eCl@ss:
32161000
4630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
human
manufacturer/tradename
CPGWIZ™, Chemicon®
technique(s)
PCR: suitable
NCBI accession no.
application(s)
genomic analysis
Gene Information
human ... CDKN2B(1030)
General description
Wykazano, że nieprawidłowa metylacja regionu promotora p15 powoduje inaktywację w kilku glejakach i białaczkach. Zestaw do amplifikacji CpG WIZ p15 służy do określania stanu metylacji promotora p15 metodą PCR specyficzną dla metylacji (MSP). Zestaw zawiera startery ukierunkowane na regiony promotora p15, w których sekwencje są najbardziej rozbieżne po obróbce bisiarczynem. Parametry PCR zostały określone tak, aby wszystkie zestawy starterów w zestawie amplifikowały matrycę w tych samych warunkach. W zestawie znajdują się również kontrolne próbki genomowego DNA (metylowane i niemetylowane) dla p15*.
PCR specyficzny dla metylacji (MSP) to nowa technologia czułego wykrywania nieprawidłowej metylacji genów przy użyciu niewielkich ilości DNA (Herman, 1996). Proces ten wykorzystuje początkową reakcję wodorosiarczynu do modyfikacji DNA, po której następuje amplifikacja PCR ze specyficznymi starterami zaprojektowanymi w celu odróżnienia metylowanego od niemetylowanego DNA.
*p15 jest objęty amerykańskimi patentami 5,994,095, US 6,140,473, 6,180,776, 6,210,949 i 6,218,146.
Application
Zasady techniki
Użycie zestawu do modyfikacji DNA CpGenome (nr kat. S7820) lub zestawu do szybkiej modyfikacji DNA CpGENOME (nr kat. S7824) ułatwia wstępne reakcje bisulfitu, podczas gdy zestaw do amplifikacji CpG WIZ p15 zawiera odczynniki wymagane do reakcji amplifikacji PCR specyficznej dla genu.
Zestaw do amplifikacji CpG WIZ p15 służy do określania stanu metylacji promotora p15 metodą PCR specyficzną dla metylacji (MSP).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CPGWIZ is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7810MS7803S7814M
description
The CpG WIZ p15 Amplification Kit is used for determining the methylation status of the p15 promoter by methylation-specific PCR (MSP).
description
MSP, performed using the CpGenome DNA Modification Kit & the CpG WIZ RB1 Amplification Kit, permits sensitive detection of altered DNA.
description
The components of the CpG WIZ MGMT Amplification Kit include those required for PCR amplification after bisulfite modification of DNA samples. Sufficient reagents are provided to analyze 25 samples.
description
The components of the CpG WIZ RARbeta2 Amplification Kit include those required for PCR amplification after bisulfite modification of DNA samples. Sufficient reagents are provided to analyze 25 samples.
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Gene Information
human ... CDKN2B(1030)
Gene Information
human ... RB1(5925)
Gene Information
-
Gene Information
human ... RXRB(6257)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
manufacturer/tradename
CPGWIZ™, Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, CPGWIZ™
manufacturer/tradename
Chemicon®, CPGWIZ™
manufacturer/tradename
CPGWIZ™, Chemicon®
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)