Przejdź do
SCC112
Linia komórkowa HeLa wyrażająca FLAG-SNAP-hTERT
Human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Biological source:
human
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Linia komórkowa HeLa wyrażająca FLAG-SNAP-hTERT, FLAG-SNAP-hTERT expressing HeLa Cell Line is a useful tool for studying telomerase biology and enables purification and visualization of endogenous telomerase reverse transcriptase (TERT).
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture: suitable using | mammalian
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Aby ułatwić niezawodne wykrywanie endogennego białka TERT, znacznik FLAG-SNAP został połączony z N-końcem locus TERT w komórkach HeLa. Znacznik FLAG-SNAP nie zaburza funkcji endogennego białka hTERT. Wydajna immunopurifikacja (IP) aktywnych kompleksów rybonukleoproteinowych telomerazy może być osiągnięta przy użyciu dobrze scharakteryzowanego przeciwciała FLAG. Znacznik SNAP może być wykorzystany do wizualizacji subkomórkowej lokalizacji mało obfitego endogennego białka TERT.
Odniesienie:
Xi L, Schmidt JC, Zaug AJ, Ascarrunz DR, and Cech TR (2016) A novel two-step genome editing strategy with CRISPR-Cas9 provides new insights into telomerase action and TERT gene expression. Genome Biology 16: 231-248.
Telomeraza odgrywa kluczową rolę w regulacji proliferacji i starzenia się normalnych komórek somatycznych, a także większości komórek nowotworowych. U ludzi odwrotna transkryptaza telomerazy (hTERT) jest białkiem o niskiej ekspresji, zawierającym zaledwie kilkaset cząsteczek na komórkę. Niska ekspresja utrudnia wykrywanie, oczyszczanie i badanie aktywności TERT z endogennych loci.
Application
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Research Category
Cell Culture
Biochem/physiol Actions
Komórki nowotworowe
Analysis Note
• Each vial contains ≥1X10⁶ viable cells.
• Cells are tested negative for HPV-16, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Cells are positive for HPV-18 by PCR.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC1795FLMA3XSCC117
description
FLAG-SNAP-hTERT expressing HeLa Cell Line is a useful tool for studying telomerase biology and enables purification and visualization of endogenous telomerase reverse transcriptase (TERT).
description
-
description
-
description
The Histone H2B-GFP expressing HeLa cell line is a useful cell model for imaging and analysis of chromosome dynamics.
technique(s)
cell culture: suitable using | mammalian
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
mouse
biological source
-
biological source
human
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-140 to -196°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)