Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32160903
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
cell analysis
General description
Linia komórkowa ludzkiej przewlekłej białaczki szpikowej LAMA-87 jest erytroeozynofilową linią komórkową wywodzącą się z LAMA-84 (2). Komórki LAMA-87 są dodatnie pod względem translokacji genu BCR-ABL (3) i wyrażają markery erytrocytarne, takie jak glikoforyna A, a także marker granulomonocytarny CD33, który odróżnia CML od innych białaczek (2). Po zaszczepieniu nieleczonym myszom atymicznym, komórki LAMA-87 mogą różnicować się, dając początek komórkom eozynomonocytarnym (2).
Źródło:
Linia komórkowa LAMA-87 została wyprowadzona z ludzkich komórek przewlekłej białaczki szpikowej LAMA-84 zaszczepionych atymicznym myszom leczonym estronem (2). Macierzysta linia komórkowa LAMA-84 została wyizolowana z białaczki 29-letniej pacjentki (3).
Kategoria badawcza:
Rak
Źródło:
Linia komórkowa LAMA-87 została wyprowadzona z ludzkich komórek przewlekłej białaczki szpikowej LAMA-84 zaszczepionych atymicznym myszom leczonym estronem (2). Macierzysta linia komórkowa LAMA-84 została wyizolowana z białaczki 29-letniej pacjentki (3).
Kategoria badawcza:
Rak
Biochem/physiol Actions
Człowiek, komórki nowotworowe
Packaging
1X106 komórek/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The LAMA-87 human chronic myeloid leukemia cell line is useful for studying the molecular regulation of pluripotent cell commitment and provide a useful tool for hematopoiesis studies. | description DM6 human melanoma cell line is an established model for immunotherapy and chemoresistance studies. | description SF126 human glioblastoma cell line is a suitable model for cellular physiology and chemosensitivity studies. | description - |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?