Przejdź do
SCC283
Ludzka linia komórkowa glejaka SF126
SF126 human glioblastoma cell line is a suitable model for cellular physiology and chemosensitivity studies.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
cell analysis
General description
Glejak wielopostaciowy (Glioblastoma multiforme) jest najczęstszym i najbardziej złośliwym pierwotnym guzem mózgu, z wysokim wskaźnikiem nawrotów i pięcioletnim wskaźnikiem przeżycia wynoszącym mniej niż 5% (1). Prawie 50% glejaków powstaje w płatach czołowych lub skroniowych mózgu (1). Glejaki są najbardziej agresywną formą raka, co podkreśla znaczenie odpowiednich ludzkich modeli komórkowych pochodzących od pacjentów dla rozwoju badań nad charakterystyką i leczeniem tej choroby.
SF126 to pochodząca od pacjenta linia komórek glejaka wywodząca się z guza płata czołowego (2). Komórki SF126 nie wykazują ekspresji markerów glejowych GFAP ani syntetazy glutaminy, ale są dodatnie pod względem ekspresji lamininy i fibronektyny we wczesnych pasażach, co sugeruje proliferację lub transformację komórek mezenchymalnych glejaka (2). Komórki SF126 wykazują hipertriploidię i morfologię fibroblastyczną w hodowli i są nienowotworowe u myszy atymicznych (2).
<bold>Źródło:</bold>
Linia komórkowa glejaka SF126 została uzyskana z guza lewego płata czołowego 50-letniej pacjentki (2).
Kategoria badawcza:
Rak
Application
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Biochem/physiol Actions
Człowiek, komórki nowotworowe
Packaging
1X106 komórek/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Analysis Note
  • Each vial contains ≥1X106 viable cells.
  • Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Cells are verified to be of human origin and negative for inter-species contamination from rat, mouse, chinese hamster, Golden Syrian hamster, and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Cells are negative for mycoplasma contamination.
  • Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC289SCC429SCC282
description
SF126 human glioblastoma cell line is a suitable model for cellular physiology and chemosensitivity studies.
description
SF295 human glioblastoma cell line is a valuable model for glioblastoma research.
description
-
description
SF188 human glioblastoma cell line is an important cellular model for pediatric human glioblastoma.
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)