Przejdź do
SCC289
Ludzka linia komórkowa glejaka SF295
SF295 human glioblastoma cell line is a valuable model for glioblastoma research.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
cell analysis
General description
Glejak wielopostaciowy (Glioblastoma multiforme) jest najczęstszym i najbardziej złośliwym pierwotnym guzem mózgu u dorosłych, z wysokim wskaźnikiem nawrotów i pięcioletnim wskaźnikiem przeżycia wynoszącym mniej niż 5% (1). Prawie 50% glejaków wywodzi się z płatów czołowych lub skroniowych mózgu (1). Glejaki są najbardziej agresywną formą raka i wykazują wysoki stopień oporności na chemioterapię, co podkreśla znaczenie odpowiednich ludzkich modeli komórkowych pochodzących od pacjentów dla postępu badań nad charakterystyką i leczeniem tej choroby.
SF295 to pochodząca od pacjenta linia komórek glejaka wywodząca się z guza płata skroniowego (2). Komórki SF295 nie wyrażają markerów glejowych GFAP ani syntetazy glutaminy, ale wykazano, że pozytywnie wyrażają neurofibrominę-1, zidentyfikowaną jako jeden z najczęściej zmutowanych czynników w glejaku wielopostaciowym (3). Komórki SF295 wykazują hipertriploidię i morfologię glejopodobną w hodowli i są nienowotworowe u myszy atymicznych (2). Linia komórkowa SF295 jest często wykorzystywana w badaniach nad chemioterapią glejaka wielopostaciowego, stanowiąc cenny model komórkowy do oceny leków i modulatorów molekularnych pod kątem ich wpływu na glejaka wielopostaciowego.
<bold>Źródło:</bold>
Linia komórkowa glejaka wielopostaciowego SF295 została uzyskana z guza lewego płata czołowego 67-letniej pacjentki (2).
Kategoria badawcza:
Nowotwór
Biochem/physiol Actions
Człowiek, komórki nowotworowe
Packaging
1X106 komórek/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC282SCC283CB_08040401
vibrant-m
ANGM-CSS
description
SF295 human glioblastoma cell line is a valuable model for glioblastoma research.
description
SF188 human glioblastoma cell line is an important cellular model for pediatric human glioblastoma.
description
SF126 human glioblastoma cell line is a suitable model for cellular physiology and chemosensitivity studies.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 8040401, human brain, Fusiform, can form heaps of cells
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)