Przejdź do
SCC293
U2OS EGFP-H2B ludzka linia komórek kostniakomięsaka
Human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
U2OS EGFP-H2B ludzka linia komórek kostniakomięsaka,
biological source
human
packaging
pkg of >1X10⁶ vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
≤ − 140°C
General description
Nieprawidłowości chromosomalne leżą u podstaw znacznej części nowotworów, w tym większości guzów litych (1). Niestabilność chromosomów objawia się szeregiem defektów, od aneuploidii (nieprawidłowej liczby całych chromosomów), do pęknięć i rearanżacji chromosomów.
Application
Każda fiolka zawiera ≥ 1X10⁶ żywych komórek. Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services. Komórki są zweryfikowane jako pochodzące od ludzi i ujemne pod kątem zanieczyszczenia międzygatunkowego od myszy, szczurów, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP), zgodnie z oceną panelu Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services Komórki są ujemne pod kątem zanieczyszczenia mykoplazmą.
Nieprawidłowości chromosomalne leżą u podstaw znacznej części nowotworów, w tym większości guzów litych.1 Niestabilność chromosomowa objawia się szeregiem defektów, od aneuploidii (nieprawidłowej liczby całych chromosomów), po pęknięcia chromosomów i rearanżacje.1 Zrozumienie mechanizmów niestabilności chromosomowej jest kluczem do odblokowania wieloaspektowej roli, jaką odgrywają w etiologii i progresji raka. Kostniakomięsak U2OS jest jedną z pierwszych i najczęściej wykorzystywanych linii komórek nowotworowych, szczególnie do badania mitozy, apoptozy i mechanizmów komórkowych, które powodują powstawanie raka. Komórki U2OS ulegają pękaniu chromosomów i chromotripsis z dużą częstotliwością.2 Ekspresja EGFP połączonego z markerem histonowym w linii komórkowej U2OS EGFP-H2B pozwala na wizualizację dynamiki chromosomów za pomocą mikroskopii świetlnej, co jest potężnym narzędziem w odkrywaniu złożonych interakcji i graczy molekularnych zaangażowanych w niestabilność chromosomów.3 Ekspresja EGFP-H2B w tej linii komórkowej jest utrzymywana poprzez selekcję blastycydyną. Linia komórkowa U2OS EGFP-H2B ułatwia rozszerzony wgląd w biologię chromosomów, umożliwiając natychmiastowe odniesienie do wielu badań wykorzystujących dobrze scharakteryzowane tło U2OS. Źródło Linia komórkowa U2OS EGFP-H2B Human Osteosarcoma została wyprowadzona z komórek U2OS stabilnie transfekowanych konstruktem wyrażającym EGFP-histone-H2B.3 Rodzicielska linia komórkowa U2OS została wyprowadzona z kostniakomięsaka od 15-letniej kobiety.2 Referencje 1. Thompson SL, Compton DA. Chormosome Res. 2011; 19 (3): 433-444. 2. Pontén J, Saksela E. Int J Cancer. 1967; 2(5):434-447. 3. Wang H et al. Oncotarget 2017; 8(30):48671-48687.
Features and Benefits
Linia komórkowa U2OS EGFP-H2B Human Osteosarcoma pozwala na wizualizację dynamiki chromosomów za pomocą mikroskopii świetlnej.
Preparation Note
Komórki powinny być przechowywane w ciekłym azocie do momentu użycia. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLL1032CLL1033CLL1136
description
-
description
-
description
-
description
-
biological source
human
biological source
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
biological source
human female bone (Source Disease: Osteosarcoma)
biological source
human female bone (Source Disease: Bone osteosarcoma)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
growth mode
N/A
growth mode
-
growth mode
-
growth mode
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
≤ − 140°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)