Przejdź do
SCC415
BG-1 Linia komórkowa ludzkiego gruczolakoraka jajnika
Human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.28
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BG-1 Linia komórkowa ludzkiego gruczolakoraka jajnika,
biological source
human
packaging
pkg of >1X10⁶ vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
≤ − 140°C
General description
Linia komórkowa ludzkiego gruczolakoraka jajnika BG-1 jest jedną z najczęściej stosowanych linii komórkowych w badaniach nad rakiem jajnika, charakteryzującą się klinicznie istotnymi poziomami ekspresji zarówno receptora progesteronowego, jak i receptora estrogenowego oraz bardzo silną odpowiedzią na egzogennie stosowany estrogen in vitro.2 Komórki BG-1 wydzielają antygen nowotworowy 125 (CA-125)3 i wyrażają E-kadherynę, marker komórek nabłonkowych.4 Ludzki gruczolakorak jajnika BG-1 został uzyskany z pierwotnego guza litego w stadium III i jest reprezentatywnym modelem najczęstszych nowotworów jajnika.
Application
Każda fiolka zawiera ≥1X10⁶ komórek/fiolkę żywych komórek. Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services. Komórki są zweryfikowane jako pochodzące od ludzi i ujemne pod kątem zanieczyszczenia międzygatunkowego od myszy, szczurów, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP), zgodnie z oceną panelu Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services Komórki są ujemne pod kątem zanieczyszczenia mykoplazmą.
Szacuje się, że na całym świecie rak jajnika powoduje ponad 140 000 zgonów rocznie.1 Trudności we wczesnym wykrywaniu oznaczają, że prawie 3 na 4 przypadki są diagnozowane w zaawansowanym stadium,1 podkreślając konieczność klinicznie istotnych modeli komórkowych w celu zrozumienia fizjologii raka jajnika w zaawansowanych stadiach. Nowotwory jajnika zachowujące funkcjonalną ekspresję receptorów progesteronu i estrogenu mają zwykle lepsze rokowanie niż nowotwory pozbawione ekspresji tych receptorów, co czyni je podatnymi na interwencje terapeutyczne. Linia komórkowa ludzkiego gruczolakoraka jajnika BG-1 jest jedną z najczęściej stosowanych linii komórkowych w badaniach nad rakiem jajnika, charakteryzującą się klinicznie istotnymi poziomami ekspresji zarówno receptora progesteronu, jak i receptora estrogenu oraz bardzo silną odpowiedzią na egzogennie stosowany estrogen in vitro.2 Komórki BG-1 wydzielają antygen nowotworowy 125 (CA-125)3 i wyrażają E-kadherynę, marker komórek nabłonkowych.4 Ludzki gruczolakorak jajnika BG-1 został uzyskany z pierwotnego litego guza w stadium III i jest reprezentatywnym modelem najczęstszych nowotworów jajnika. Źródło Linia komórkowa BG-1 została uzyskana ze słabo zróżnicowanego pierwotnego litego guza jajnika w stadium III od pacjentki w nieokreślonym wieku.2 SCC415 został genetycznie zweryfikowany jako autentyczna linia komórkowa BG-1. Referencje 1. Jemal A, Bray F, Center MM, FerlayJ, Ward E, Forman D. CA Cancer J Clin. 2011; 61(2):69-90. 2. Geisinger KR et al. Cancer. 1989; 63(2):280-288. 3. Li Y et al. Mol Endocrinol 2014; 28(12):2072-2081. 4. Yi BR, Kim TH, Kim YS, Choi KC. Int J Oncol 2015; 46(1): 272-280.
Features and Benefits
Linia komórek nowotworowych BG-1 jest dobrym modelem dla gruczolakoraka jajnika
Preparation Note
Komórki powinny być przechowywane w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC257SCC258SCC186
description
-
description
-
description
-
description
The DOV13 human ovarian carcinoma cell line is a highly characterized model for metastatic ovarian cancer studies.
biological source
human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
growth mode
N/A
growth mode
-
growth mode
-
growth mode
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
storage temp.
≤ − 140°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)