Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
4210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
packaging
vial of ≥1 x 10^6 vial (viable cells per vial)
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
Czerniak jest uważany za najbardziej niebezpieczną formę raka skóry. Rozwija się w melanocytach, komórkach skóry wytwarzających pigment. Czerniak stanowi bardzo niewielką liczbę wszystkich nowotworów skóry. Mimo że stanowi tylko około 1% wszystkich zdiagnozowanych przypadków raka skóry, powoduje również największą liczbę zgonów z powodu raka skóry.3 Wskaźniki zachorowalności wzrosły z czasem, jednak wskaźniki śmiertelności z powodu czerniaka poprawiły się w ciągu ostatniej dekady ze względu na postępy w leczeniu.
SK-MEL-103 to ludzka linia komórkowa czerniaka z przerzutami. Zawiera mutację NRAS Q61R, która wiąże się z bardziej agresywnym fenotypem, wyższym ryzykiem przerzutów, a tym samym gorszym rokowaniem.1 Chociaż nastąpiła poprawa w zrozumieniu czerniaka z mutacją BRAF i jego strategii terapeutycznych, rozwiązania dla czerniaka z mutacją NRAS pozostają ograniczone. Dalszy rozwój terapii immunologicznych dla mutacji specyficznych dla NRAS pozostaje wysoce istotny.
Źródło
Non-GMO
Linia komórkowa pochodząca z czerniaka ludzkiego.
Referencje
1. Muñoz-Couselo E, Adelantado EZ, Ortiz C, García JS, Perez-Garcia J. Czerniak z mutacją NRAS: obecne wyzwania i perspektywy na przyszłość. Onco Targets Ther. 2017 Aug 8;10:3941-3947. doi: 10.2147/OTT.S117121. PMID: 28860801; PMCID: PMC5558581.
SK-MEL-103 to ludzka linia komórkowa czerniaka z przerzutami. Zawiera mutację NRAS Q61R, która wiąże się z bardziej agresywnym fenotypem, wyższym ryzykiem przerzutów, a tym samym gorszym rokowaniem.1 Chociaż nastąpiła poprawa w zrozumieniu czerniaka z mutacją BRAF i jego strategii terapeutycznych, rozwiązania dla czerniaka z mutacją NRAS pozostają ograniczone. Dalszy rozwój terapii immunologicznych dla mutacji specyficznych dla NRAS pozostaje wysoce istotny.
Źródło
Non-GMO
Linia komórkowa pochodząca z czerniaka ludzkiego.
Referencje
1. Muñoz-Couselo E, Adelantado EZ, Ortiz C, García JS, Perez-Garcia J. Czerniak z mutacją NRAS: obecne wyzwania i perspektywy na przyszłość. Onco Targets Ther. 2017 Aug 8;10:3941-3947. doi: 10.2147/OTT.S117121. PMID: 28860801; PMCID: PMC5558581.
Application
- Każda fiolka zawiera > 1X106 żywych komórek.
- Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Komórki zostały zweryfikowane jako pochodzące od ludzi i są ujemne pod względem skażenia międzygatunkowego pochodzącego od myszy, szczurów, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP), zgodnie z panelem Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Komórki nie są skażone mykoplazmą.
Features and Benefits
SK-MEL-103 to ludzka linia komórek czerniaka z przerzutami, która zachowuje mutację Q61R NRAS, która jest związana z bardziej agresywnym fenotypem, wyższym ryzykiem przerzutów, a tym samym gorszym rokowaniem.
Preparation Note
Komórki SK-MEL-103 powinny być przechowywane w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcję.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@milliporesigma.com.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| packaging vial of ≥1 x 10^6 vial (viable cells per vial) | packaging vial of ≥1X10⁶ vial | packaging vial of ≥1X10⁶ vial (viable cells per vial) | packaging vial of ≥1X10⁶ vial (viable cells per vial) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?