Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
description
Neural Stem Cells
Quality Segment
type
for cell culture
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
General description
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description The Mouse Cortical Neural Stem Cell Expansion Kit provides a multi-component system for the culture & analysis of neural stem cells & their differentiated progenies. | description - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description Neural Stem Cells | description Neural Stem Cells | description - | description Cell line type: Neural Stem Cells, Neural Stem Cells |
| type for cell culture | type for cell culture | type - | type - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?