Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 831,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
831,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
EZFluor™ 1-etapowy barwnik fluorescencyjny do białek w żelu (1L),
technique(s)
protein electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable, protein staining: suitable, western blot: suitable
detection method
fluorometric
General description
EZFluor™ 1-step Fluorescent Protein Gel Stain to gotowy do użycia barwnik luminescencyjny do żelu białkowego. Barwienie EZFluor wymaga tylko jednego etapu barwienia trwającego od 5 do 30 minut bez utrwalania. Barwienie jest opcjonalne. Co więcej, barwnik białkowy EZFluor zapewnia bezpieczniejszą obsługę i łatwość utylizacji, ponieważ jest roztworem wodnym, który nie zawiera niebezpiecznego metanolu ani kwasu octowego. Barwnik białkowy EZFluor (po neutralizacji pH) przeszedł testy toksyczności środowiskowej i jest klasyfikowany jako nieszkodliwy dla środowiska zgodnie z przepisami CCR Title 22.
EZFluor 1-step Fluorescent Protein Gel Stain może wykryć zaledwie około 1-10 ng białka na pasmo w zależności od zastosowanej metody barwienia. Barwienie jest w pełni kompatybilne ze spektrometrią mas i sekwencjonowaniem opartym na metodzie Edmana.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 288 nm
Emisja: 603 nm
EZFluor 1-step Fluorescent Protein Gel Stain może wykryć zaledwie około 1-10 ng białka na pasmo w zależności od zastosowanej metody barwienia. Barwienie jest w pełni kompatybilne ze spektrometrią mas i sekwencjonowaniem opartym na metodzie Edmana.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 288 nm
Emisja: 603 nm
Application
Barwienie żelu białkowego
Fluorescencyjny barwnik białkowy do żelu, który wymaga tylko jednego etapu barwienia trwającego od 5 do 30 minut bez utrwalania.
Podkategoria badawcza
Barwnik do żywych komórek
Barwnik do żywych komórek
Research Category
Cell Culture
Cell Culture
Physical form
Płyn
Preparation Note
Przechowywać EZFluor™ 1-step Fluorescent Protein Gel Stain w temperaturze 2-8ºC. Chronić przed światłem.
Analysis Note
Spectral Properties
Absorbance: 288 nm
Emission: 603 nm
Absorbance: 288 nm
Emission: 603 nm
Legal Information
EZFluor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) protein staining: suitable, western blot: suitable, protein quantification: suitable, protein electrophoresis: suitable | technique(s) protein quantification: suitable, protein electrophoresis: suitable, protein staining: suitable, western blot: suitable | technique(s) protein staining: suitable, protein electrophoresis: suitable | technique(s) protein staining: suitable, protein electrophoresis: suitable |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method - | detection method - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?