Przejdź do
SCT147
EZFluor™ UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Sprawdź dostępność w koszyku
1140,00 zł
4 L
Sprawdź dostępność w koszyku
3370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32039090
1140,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EZFluor™ 1-etapowy fluorescencyjny barwnik białkowy UV do żelu (1L),
technique(s)
protein electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable, protein staining: suitable, western blot: suitable
detection method
fluorometric
General description
EZFluor™ UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain to gotowy do użycia, luminescencyjny barwnik białkowy przeznaczony do obrazowania za pomocą transiluminatora UV. Barwnik białkowy EZFluor UV wymaga tylko jednego etapu barwienia trwającego od 5 do 30 minut bez utrwalania. Barwienie jest opcjonalne. Co więcej, barwnik białkowy EZFluor UV zapewnia bezpieczniejszą obsługę i łatwość utylizacji, ponieważ jest roztworem wodnym, który nie zawiera niebezpiecznego metanolu ani kwasu octowego. Barwnik białkowy EZFluor UV (po neutralizacji pH) przeszedł testy toksyczności środowiskowej i został sklasyfikowany jako nieszkodliwy dla środowiska zgodnie z przepisami CCR Title 22.
EZFluor UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain może wykryć zaledwie 1-10 ng białka na pasmo w zależności od zastosowanej metody barwienia. Wyniki uzyskane za pomocą barwnika białkowego EZFluor UV są porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą barwnika fluorescencyjnego Oriole; jednak barwnik białkowy EZFluor UV ma wygodniejszy protokół, nie zawiera niebezpiecznych rozpuszczalników i nie powoduje kurczenia się żelu. Barwienie jest w pełni kompatybilne ze spektrometrią mas i sekwencjonowaniem opartym na metodzie Edmana.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 288 nm
Emisja: 603 nm
Application
Barwienie żelu białkowego
Fluorescencyjny barwnik białkowy do żelu, który wymaga tylko jednego etapu barwienia trwającego od 5 do 30 minut bez utrwalania.
Podkategoria badawcza
Barwnik do żywych komórek
Research Category
Cell Culture
Physical form
Płyn
Preparation Note
Przechowywać EZFluor™ UV 1-step Fluorescent Protein Gel Stain w temperaturze 2-8ºC. Chronić przed światłem.
Analysis Note
Spectral Properties
Absorbance: 288 nm
Emission: 603 nm
Legal Information
EZFluor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT145G1041RSB
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
protein electrophoresis: suitable, protein staining: suitable, protein quantification: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, protein quantification: suitable, protein staining: suitable, protein electrophoresis: suitable
technique(s)
protein electrophoresis: suitable, protein staining: suitable
technique(s)
protein electrophoresis: suitable, protein staining: suitable
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)