Przejdź do
SM-2001
Trypsin
The Trypsin 0.25%, In Hank′s Balanced Salt Solution, without Ca 2+ & Mg 2+
Synonim(y):
Enzym proteolityczny, Enzym trypsyna, Roztwór trypsyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Sprawdź dostępność w koszyku
111,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Sterility:
non-sterile
111,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trypsyna 0,25%, w zrównoważonym roztworze soli Hanka, bez Ca2+ i Mg2+, The Trypsin 0.25%, In Hank′s Balanced Salt Solution, without Ca 2+ & Mg 2+ is available in a 100 mL format.
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez 18 miesięcy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)