Good to work with this for tissue dissociation and cell isolation
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 111,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Trypsin-EDTA, In Hank′s Balanced Salt Solution, 0.25% Trypsin and 1mM EDTA, without Ca2+ and Mg2+, The Trypsin-EDTA, In Hank′s Balanced Salt Solution, 0.25% Trypsin & 1mM EDTA, without Ca 2+ & Mg 2+ is available in a 100 mL format.
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Preparation Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin-EDTA, In Hank′s Balanced Salt Solution, 0.25% Trypsin and 1mM EDTA, without Ca2+ and Mg2+
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?