Provided that the solution is handled properly and not contaminated, the product may be stored at 2-8°C for 2 years, either opened or unopened. This information is stated above, in the 'Description' section, under 'Preparation Note'. The stability of this solution when stored at -20 °C has not been determined.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 217,00 zł |
Informacje o tej pozycji
217,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
General description
Application
This treatment can be used on cells transfected by the Calcium Phosphate, DEAE Dextran and electroportation method.
Preparation Note
Disclaimer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-92-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I would like to know the stability of sodium butyrate once open, if stored at 4ºC. Do you have stability data also at -20ºC?