VIRUSVMAX
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Właściwości
protein purification: suitable
for use with OPTISCALE®-25 Devices
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Millipore
Low Hold-up Volume Vmax Test Kit
XX42PRV60
Pellicon® Kaseta z akrylowym uchwytem o niskiej objętości retentatu
SGW1A47HH3
OptiScale® 47 Capsule Media: Polysep™ II 1.0 / 0.2 / 0.1 µm Nominal
SVVLA47HH3
OptiScale® 47 Capsule Media: Durapore® 0.1 µm
Vmax testing
-
Max Pressure: 80 psi @ 25 °C
tangential flow filtration (TFF): suitable
prefiltration: suitable
sterile filtration: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Bioprocessing Systems
Filtration
Filtration for Bioprocessing
Viral Clearance
Virus Filter Holders and Systems