Przejdź do
VPMHADAPSB
Viresolve® Pro Fittings Kit
3.81 cm (1.5 in.) Blanks For feed/permeate port 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 pkg
Przewidywany termin wysyłki07 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 stycznia 2027Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1.5 in. Blanks,
Quality Segment
General description
6 pack of 3.81 cm (1.5 in.) Blanks for feed/permeate port
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
VPMHADAPSFVPMHADAPVB58217
description
-
description
-
description
-
description
I.D. × O.D. × L 10 mm × 1/2 in. × 25 cm
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1.5 in. Blanks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)