Przejdź do
VPMHADAPSK
Viresolve® Pro Fittings Kit
Fittings Kit (three 3.81 cm (1.5 in.) sanitary fittings, two 3.81 cm (1.5 in.) blanks, one 1.27 cm (0.5 in.) vent fitting and one 1.27 cm (0.5 in.) blank)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
1140,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fittings Kit,
Quality Segment
General description
Fittings Kit for the Viresolve® Pro and Pro+ Magnus Holder.
3 x 3.81 cm (1.5 in.) sanitary fittings
2 x 3.81 cm (1.5 in.) blanks
1 x 1.27 cm (.5 in.) vent fitting
1 x 1.27 cm (.5 in.) blank
Other Notes
Kit includes: three 1.5 in. sanitary fittings, two 1.5 in. blanks, one vent fitting and one vent blank
Legal Information
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
XXPXLFTKTVPMHADAPVF
description
-
description
-
description
-
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fittings Kit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)