Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Sprawdź dostępność w koszyku | 659,00 zł |
500 mL | Sprawdź dostępność w koszyku | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
659,00 zł
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Segment
packaging
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
immunodetection: suitable, western blot: suitable
membrane area
1000 cm2 , membrane coverage
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Western blotting, dot/slot blotting | description Western blotting, dot/slot blotting | description Western blotting, dot/slot blotting | description Immobilon Western HRP Substrate provides high sensitivity for Chemiluminescent detection in western or dot/slot/spot blotting applications on both PVDF and nitrocellulose membranes, and is compatible with all commonly used buffers and blocking reagents. |
| technique(s) immunodetection: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable, dot blot: suitable, immunodetection: suitable | technique(s) western blot: suitable, immunodetection: suitable | technique(s) immunodetection: suitable, western blot: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| packaging pkg of 100 mL | packaging pkg of 20 mL | packaging pkg of 100 mL | packaging pkg of 250 mL Luminol, pkg of 250 mL Peroxide solution |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?