Przejdź do
YP03
Power cord
YP03 China
Synonim(y):
przewód zasilający
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
159,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105303
NACRES:
NB.22
159,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
YP03 Chiński przewód zasilający, for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
AC/DC input
250 V, 10 A
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
General description
Ten elektryczny przewód zasilający ma specyficzną konfigurację wtyczki pasującą do gniazdek elektrycznych używanych w Chinach. Ten przewód został zatwierdzony do zastąpienia przewodu dostarczonego z zasilaczem mA400, zasilaczem mA700 i stacją utwardzania mPAGE® Lux.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
YP12YP18YP61
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
description
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE ®Lux Curing Station
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
compatibility
for use with mA400 Basic Power Supply mA700 Essential Power Supply mPAGE® Lux Curing Station
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
125 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
AC/DC input
250 V, 10 A
Still not finding the right product?
Explore all of our products under YP03 Chiński przewód zasilający
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)