Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
130,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Przewód zasilający YP61 UK, for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE ®Lux Curing Station
AC/DC input
250 V, 10 A
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with
- mA400 Basic Power Supply
- mA700 Essential Power Supply
- mPAGE® Lux Curing Station
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE ®Lux Curing Station | description for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station | description for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station | description for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station |
| compatibility for use with
| compatibility for use with
| compatibility for use with
| compatibility for use with
|
| technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable |
| AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 125 V, 10 A | AC/DC input 125 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przewód zasilający YP61 UK
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?