Przejdź do
PG9H9BB386AD
PrecisePEG
DOTA-NHS Ester
Synonim(y):
2,2',2''-(10-(2-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C20H31O10N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.49
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C20H31N5O10/c26-15-1-2-16(27)25(15)35-20(34)14-24-9-7-22(12-18(30)31)5-3-21(11-17(28)29)4-6-23(8-10-24)13-19(32)33/h1-14H2,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
Inchi Key
XSVWFLQICKPQAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold Pack
Purity
90%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DOTA-NHS Ester
hstatements
Ostrzeżenia
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)