Merck
PG9H9BB387E7
PrecisePEG
Biotin-PEG3-CONH-Ph-CF3-diazirine
Synonim(y):
N-(3-oxo-1-(4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenyl)-6,9,12-trioxa-2-azatetradecan-14-yl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C28H39O6N6S1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
644.72
MDL number:
Produkt PG9H9BB387E7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C28H39F3N6O6S/c29-28(30,31)27(36-37-27)20-7-5-19(6-8-20)17-33-24(39)9-11-41-13-15-43-16-14-42-12-10-32-23(38)4-2-1-3-22-25-21(18-44-22)34-26(40)35-25/h5-8,21-22,25H,1-4,9-18H2,(H,32,38)(H,33,39)(H2,34,35,40)/t21-,22-,25-/m0/s1
Inchi Key
DYDRORMEQWOQIZ-HWBMXIPRSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin-PEG3-CONH-Ph-CF3-diazirine
hstatements
pcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)