Merck
PG9H9BC7AFBB
PrecisePEG
N-(6-Aminohexyl)maleimide trifluoroacetate salt
Synonim(y):
1-(6-aminohexyl)-1H-pyrrole-2,5-dione trifluoroacetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H17O4N2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.27
MDL number:
Produkt PG9H9BC7AFBB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H16N2O2.C2HF3O2/c11-7-3-1-2-4-8-12-9(13)5-6-10(12)14;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7-8,11H2;(H,6,7)
Inchi Key
RBQIUIPYPXTLRY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
pcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)