Przejdź do
03708152001
Roche
Matryca streptawidyny z muteiną
Streptavidin, suitable for purification of biotinylated proteins and other biomolecules.
Synonim(y):
Biotin-binding Affinity Resin, Reversible Streptavidin Matrix, Streptavidin Beads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Form:
suspension
Mol wt:
60 kDa (approx.)
3310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
mol wt
60 kDa (approx.)
packaging
pkg of 5 mL
manufacturer/tradename
Roche
parameter
4-25 °C optimum reaction temp.
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable
matrix
(immobilised onto crosslinked agarose beads)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zawartość
Osadzona żywica z 50% zawiesiną Streptavidin Mutein Matrix.
Unieruchomiona streptawidyna.
Wiązanie biotyny z awidyną/streptawidyną jest najsilniejszą znaną niekowalencyjną interakcją cząsteczek biologicznych [(Kd 0,6 x 10-15 M (awidyna), 4 x 10-14 M (streptawidyna)]. Silne wiązanie zapewnia dużą przewagę w niektórych zastosowaniach pochodnej technologii biotyna-awidyna/streptawidyna, takich jak immobilizacja powierzchniowa, technologie blottingu, testy immunologiczne, badania sieciowania i histochemia. Jednak zastosowanie unieruchomionej awidyny/streptawidyny do oczyszczania biotynylowanych białek jest ograniczone. W tym przypadku ekstremalne powinowactwo partnerów wiążących stwarza wadę polegającą na umożliwieniu elucji tylko w bardzo trudnych warunkach, które zwykle niszczą funkcjonalność białka będącego przedmiotem zainteresowania.
Technologia rekombinowanej streptawidyny została wykorzystana do badań przesiewowych w kierunku zmutowanej streptawidyny o zmniejszonym powinowactwie wiązania do biotyny. Poprzez podstawienie trzech aminokwasów uzyskano muteinę o stałej dysocjacji biotyny wynoszącej 1,3 x 10-7 M.
Streptavidin Mutein Matrix zapewnia tę muteinę unieruchomioną na usieciowanych kulkach agarozowych w wysoce stabilnej i regenerowalnej formie, co umożliwia oczyszczanie białek biotynylowanych, co skutkuje doskonałą czystością i odzyskiem.
Application
  • Streptavidin Mutein Matrix: Doskonale nadaje się do oczyszczania biotynylowanych białek.
  • Została przetestowana pod kątem stosowania z biotynylowanymi białkami wyrażanymi in vitro przy użyciu zestawów do biotynylacji RTS AviTag.
  • Jest wygodny do oczyszczania chemicznie biotynylowanych białek
  • Był również stosowany w jednoetapowej chromatografii powinowactwa i chromatografii powinowactwa.
Features and Benefits
  • Łagodne warunki oczyszczania: Niska stała dysocjacji biotyny umożliwia elucję biotynylowanych białek w łagodnych warunkach.
  • Stabilność: Brak znaczącej utraty zdolności wiązania podczas przechowywania. Niska stała dysocjacji muteiny streptawidyny jest uzyskiwana przez inżynierię genetyczną, a nie przez dysocjację tetramerów awidyny lub streptawidyny.
  • Ekonomiczność: Wysoka zdolność wiązania i wielokrotne ponowne użycie pozwala na ekonomiczną obsługę matrycy.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C. (Nie zamrażać!)
Other Notes
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SA10118973069203
description
Streptavidin, suitable for purification of biotinylated proteins and other biomolecules.
description
5 mg Streptavidin for ELISA & Western Blotting.
description
-
description
Column or batch isolation of biotinylated molecules
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunodetection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
biotinylated protein purification: suitable
form
suspension
form
-
form
lyophilized solid
form
liquid
mol wt
60 kDa (approx.)
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 5 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)