Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
Informacje o tej pozycji
589,00 zł
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732690001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969021001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934520001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?