Odczynniki i zestawy PCR
PCR oznacza reakcję łańcuchową polimerazy i jest podstawą praktycznie każdego laboratorium biologii molekularnej. PCR to łatwa i niedroga metoda amplifikacji określonych fragmentów DNA o kilka rzędów wielkości. Posiadamy specjalistyczne zestawy do różnych zastosowań PCR, qPCR i RT-PCR w całym procesie PCR. Ponadto zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą zasobów związanych z PCR, w tym ze standardowym protokołem PCR i narzędziem PCR Master Mix Calculator.
Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą odczynników i zestawów do PCR. Aby uzyskać przyrostowe innowacje, dzień po dniu, wybierz podstawowe produkty PCR, które są podstawą doskonałej pracy, a nie zmienną, która ją podważa.
Produkty
Bezpośredni PCR
Bezpośredni PCR to technika, która pozwala naukowcom przejść bezpośrednio z próbek roślin, tkanek lub hodowli komórkowych do PCR bez izolacji DNA lub etapów oczyszczania. Eliminacja tych pracochłonnych dodatkowych etapów zapewnia ogromną oszczędność czasu i zasobów w celu poprawy zrównoważonego rozwoju. Nasze zestawy Extract-N-Amp™ PCR są unikalne, ponieważ zapewniają połączony proces ekstrakcji i amplifikacji dla testów próbek roślin, tkanek i krwi. Dzięki zastosowaniu metody "lyse & go", Extract-N-Amp™ PCR eliminuje konieczność stosowania kolumn lub długiego enzymatycznego oczyszczania próbek. Nasze bezpośrednie zestawy PCR są dostarczane z odczynnikami, enzymami i zastrzeżonymi buforami, które są wymagane do szybkiej ekstrakcji i amplifikacji interesujących celów z różnych próbek roślin, krwi i tkanek.
Hot Start PCR
Hot Start PCR to technika, która hamuje aktywność polimerazy Hot Start Taq lub włączanie zmodyfikowanych dNTP podczas ustawiania reakcji do momentu wystąpienia etapu aktywacji cieplnej.Hot Start PCR pozwala na przygotowanie reakcji w temperaturze pokojowej bez niespecyficznej amplifikacji i tworzenia dimerów starterów. Odkryj nasz szeroki wybór enzymów Hot Start PCR, w tym KOD, FastStart™, JumpStart™ i KAPA Biosystems odczynniki. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat odczynników Hot Start PCR i informacji o produktach, należy przejrzeć tabelę wyboru produktów, aby spełnić swoje potrzeby w zakresie Hot Start PCR.
KOD DNA Polymerase and Master Mix
KOD DNA Polymerase to termostabilna polimeraza DNA o bardzo wysokiej wierności. Liczne niezależne badania zweryfikowały również wyższą wierność polimerazy DNA KOD w porównaniu z innymi termofilnymi polimerazami. Oprócz niskiej częstotliwości mutacji, szybkie tempo wydłużania i wysoka procesywność polimerazy KOD skutkuje wyższą wydajnością produktu o pełnej długości w mniejszej liczbie cykli reakcji. W połączeniu sprawia to, że polimerazy DNA KOD są enzymami PCR z wyboru, gdy liczy się szybkość i wierność. Poznaj nasz nowy KOD One™ PCR Master Mix, gotowy do użycia 2x PCR master mix zawierający nową, genetycznie zmodyfikowaną polimerazę DNA KOD (UKOD), wraz z nowym akceleratorem wydłużania, umożliwiającym szybką PCR z czasem wydłużania 5 sek/kb dla matrycy DNA <10kb.
.Roche PCR, qPCR, RT-PCR i RT-qOdczynniki, protokoły i zasoby do PCR
Aby osiągnąć postęp w badaniach z zakresu biologii molekularnej, kluczowe znaczenie ma maksymalizacja wydajności pracy w wielu obszarach, w tym w genomice, proteomice i analizach komórkowych. Jako pionier w dziedzinie genomiki i technologii PCR, Roche oferuje kompletny zestaw odczynników i zestawów zoptymalizowanych w celu skrócenia czasu pracy na stanowisku badawczym, przyspieszenia pozyskiwania danych i tworzenia kluczowych narzędzi do testowania najtrudniejszych hipotez biologicznych. Dzięki wspólnemu dążeniu do jakości produktów i doskonałości naukowej, nasze partnerstwo pozwala nam dostarczać produkty Roche do klientów, dzięki czemu odpowiedzi są dostępne wtedy, gdy ich potrzebują, gdziekolwiek prowadzi ich praca. Zapoznaj się ze wszystkimi odczynnikami i protokołami Roche związanymi z PCR na stronie produktów i rozwiązań molekularnych Roche.
LuminoCT™, KiCqStart®, oraz JumpStart Quantitative PCR (qPCR) Master Mix Reagents
Quantitative PCR (qPCR) wykorzystuje liniowość amplifikacji DNA do określenia bezwzględnej lub względnej ilości znanej sekwencji w próbce. Dzięki zastosowaniu fluorescencyjnego reportera w reakcji, możliwy jest pomiar generacji DNA w czasie rzeczywistym. Oparty na wysoce zoptymalizowanej chemii ReadyMix™, LuminoCt™ zapewnia niezrównaną szybkość testu bez poświęcania dokładności, precyzji lub czułości. LuminoCt™ bezproblemowo współpracuje z większością urządzeń qPCR, dzięki czemu optymalizacja warunków reakcji jest ograniczona do absolutnego minimum. Często użytkownicy mogą po prostu wybrać zestaw, zbudować test i rozpocząć pracę. Generowanie najlepszych możliwych danych qPCR nigdy nie było szybsze ani łatwiejsze.
Odczynniki KiCqStart® ReadyMix™ to gotowe do użycia, wysoce czułe mieszaniny wzorcowe zawierające wszystkie podstawowe składniki do qPCR lub RT-qPCR. Wystarczy dodać startery, sondę i wodę, aby uzupełnić koktajl testowy. Dodaj koktajl do probówek lub płytek, a następnie dodaj matrycę. Odczynniki KiCqStart® ReadyMix™ są kompatybilne z konwencjonalnym lub szybkim trybem PCR. Więcej szczegółów można znaleźć w informacjach o użytkowaniu produktów KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix™ lub KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™. Dodatkowo, mieszanki JumpStart Taq ReadyMix zapewniają wygodne rozwiązanie dla konwencjonalnych eksperymentów qPCR. Przeciwciało JumpStart Taq zapewnia inaktywowany przeciwciałem gorący start PCR, który zapobiega niespecyficznemu tworzeniu się produktu. Odpowiednia dla SYBR® Green i metod detekcji opartych na sondach, linia produktów zawiera opcje optymalizacji i oferuje kompatybilność z urządzeniami opartymi na probówkach, płytkach i kapilarach. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z naszymi dodatkowymi odczynnikami qPCR SYBR® Green i zasobami.
RT-PCR i RT-qPCR: Niestandardowe oligosy i sondy, DNaza, zestawy, mieszaniny wzorcowe, startery i inne
RT-PCR łączy w sobie dwie potężne i wszechstronne techniki, odwrotną transkrypcję i reakcję łańcuchową polimerazy w celu generowania i amplifikacji cDNA z całkowitego RNA lub transkryptów mRNA. Metoda ta jest często stosowana do badania ekspresji genów zarówno na poziomie RNA, jak i białka. Idealny RT-PCR wymaga czułej odwrotnej transkrypcji i wysokiej wierności amplifikacji. Odwrotna transkryptaza powinna być w stanie wykryć transkrypty o bardzo niskiej liczebności i/lub transkrypty zawierające trudną strukturę drugorzędową. Nasza ulepszona odwrotna transkryptaza Avian (eAMV™) wykazuje wszystkie te cechy. Jest to idealna RT do wykrywania wiadomości o niskiej liczebności, które mogą zostać pominięte przez inne odwrotne transkryptazy i jest to najlepszy enzym, jaki znaleźliśmy do transkrypcji przez trudną strukturę drugorzędową. Jest również bardziej tolerancyjna na podwyższone temperatury niż standardowa AMV, M-MLV, M-MLV RNase H- lub AMV RNase H reduced.
Powiązane zasoby
- Brochure: Molecular Essentials Guide
Learn how our comprehensive molecular tools and reagents provide precise, ready-to-use solutions for your workflows.
- Article: KOD One™ PCR Master Mix for Ultra-Fast, High-Fidelity PCR
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
- Article: Introduction to Cell Transfection
Transfekcja wprowadza materiał genetyczny do komórek, wspomagając badania nad ekspresją genów i biologią komórek.
- Article: Blue-White Screening & Protocols for Colony Selection
Dowiedz się więcej i znajdź protokoły dotyczące techniki niebieskiego białego ekranu stosowanej w badaniach biologii molekularnej w celu identyfikacji rekombinowanych klonów bakteryjnych do dalszej analizy.
- Article: Standard PCR
Poznaj standardowe kroki protokołu PCR i przejrzyj listy odczynników lub parametry cykli. Ta metoda rutynowej amplifikacji DNA metodą PCR wykorzystuje standardową polimerazę Taq DNA.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Protokół Western blot szczegółowo opisuje przenoszenie białek z żeli na nitrocelulozę, co ma kluczowe znaczenie dla procedur immunoblottingu w badaniach naukowych.
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
- Article: Hot Start PCR
Celem Hot Start PCR jest zahamowanie reakcji PCR w celu zmniejszenia niespecyficznej amplifikacji, zapobiegania tworzeniu się dimerów starterów i zwiększenia wydajności produktu.
- Article: Roche PCR Reagents and PCR Protocols
Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents for reducing the error rate of Taq DNA polymerase and PCR selection guide.
- Article: KiCqStart™ One-Step Probe RT-qPCR
KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix streamlines RNA template RT-qPCR with high sensitivity.
Narzędzia internetowe
- Kalkulator mieszanki wzorcowej PCR
Wykonuj obliczenia dla reakcji PCR na dużą skalę i zapewnij powodzenie skalowanych reakcji za pomocą tego internetowego kalkulatora PCR Master Mix Calculator.