Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
407,00 zł
description
1,4-Dithiothreitol
assay
97% (Ellman′s reagent)
form
crystalline powder
mol wt
Mr 154.3
reaction suitability
reagent type: reductant
packaging
pkg of 10 g (10708984001), pkg of 2 g (10197777001), pkg of 25 g (11583786001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
5.1 (20 °C)
mp
41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Our DTT-preparation is optically inactive, i.e. it is the D,L-DTT.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3 | description suitable for electrophoresis, ≥99% | description Molecular Biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration) |
| assay 97% (Ellman′s reagent) | assay ≥99% | assay ≥99% (titration), ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| pH 5.1 (20 °C) | pH - | pH - |
| form crystalline powder | form powder | form powder |
| mp 41-44 °C (lit.) | mp 40-44 °C, 41-44 °C (lit.) | mp 41-44 °C (lit.) |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?