Przejdź do
NADPH-RO
Roche
NADPH
powder, =97% (dry weight)
Synonim(y):
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6920,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
833.35 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32119108
Assay:
97% (dry weight)
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Tetrasodium salt
assay
97% (dry weight)
form
powder
packaging
pkg of 1 g (10621706001), pkg of 100 mg (10107824001), pkg of 500 mg (10621692001)
manufacturer/tradename
Roche
λmax
260 and 340 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
General description
  • Absorbance coefficients: 15.0 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 260 nm, 6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 340 nm
  • Absorbance maxima: 260 nm and 340 nm
  • Molecular weight: NADPH-Na4: Mr = 833.4, NADPH: Mr = 745.4
  • pH value in water: 8.0 ± 1.0 (10 mg/ml)
Amorphous powder bottled under nitrogen.
Application
NADPH-RO has been used for the determination of thioredoxin reductase activity.
Biochem/physiol Actions
NADPH is an electron donor and a cofactor for many redox enzymes including nitric oxide synthetase.
Preparation Note
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
10 mg/ml in Na-bicarbonate buffer, pH 9, contains at least 95% NADPH after 4 weeks at 2 to 8 °C.
Analysis Note
  • Purity: =97% β-NADPH-Na4 based on dry weight (enzymatically and absorbance at 340 nm), =80% (absorbance at 260 nm)
  • Organic solvents: =3% (GC)
Absorbance coefficients: 15.0 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 260 nm, 6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 340 nm
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Packaged based on solid weight.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1630N750593219
NADPH powder, =97% (dry weight)
Roche
NADPHRO
NADPH
description
powder, =97% (dry weight)
description
≥93% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
ampule, ≥90% (HPLC)
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
97% (dry weight)
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
packaging
pkg of 500 mg (10621692001), pkg of 100 mg (10107824001), pkg of 1 g (10621706001)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)