Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
Nazwa produktu
Tris base, =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015
description
aminopeptidase substrate
assay
99.9% (titration)
packaging
pkg of 1 kg (10708976001), pkg of 5 kg (11814273001)
manufacturer/tradename
Roche
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
absorption
≤0.015 at 300 nm at 100 mg/mL
storage temp.
20-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Other Notes
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description =99.9% (titration), abs., 100 mg/mL, 300 nm ≤0.015 | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 99.9% (titration) | assay - | assay - |
| storage temp. 20-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 167-172 °C (lit.) | mp - | mp - |
| bp 219-220 °C/10 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| description aminopeptidase substrate | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris base
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?