Przejdź do
XGAL-RO
Roche
X-Gal
solubility: in DMF, soluble, solubility: in methanol, soluble, storage temp.:2-8°C
Synonim(y):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-d-galactopyranoside, bromo-4-chloro-3-indolyl-β-d-galactopyranoside, 5-, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
848,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrClNO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.63
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1402009
Assay:
99%
Concentration:
20 mg/mL
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
assay
99%
form
solid
mol wt
408.63 g/mol
packaging
pkg of 1 g (10745740001), pkg of 100 mg (03117073001), pkg of 100 mg (11680293001), pkg of 2.5 g (10703729001), pkg of 250 mg (10651745001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
20 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
General description
X-Gal is a chromogenic substrate for β-galactosidase that produces a rich blue color that can easily be detected visually over background. It is soluble in dimethylformamide and methanol. The product is not soluble in water.
Application
X-Gal is a chromogenic substrate for β-galactosidase that produces a rich blue color that can easily be detected visually over background. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
X-Gal has been used for immunohistocytochemistry applications. It is also the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
Physical form
Crystals, white powder
Preparation Note
Working solution: Stock solution:
  • 20 mg/ml in dimethyl formamide (DMF), clear, colorless solution
  • A590 nm: 0.01
Storage conditions (working solution): X-gal in solution (i.e., dissolved in DMF 2% (w/v)) is stable for several weeks when stored in the dark at 2 to 8 °C; when the solution is stored at -15 to -25 °C, it is stable for one year.
Analysis Note
Chromatographically homogeneous
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under X-Gal
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)