Przejdź do
03-3360
Bromine
JIS special grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.81
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-778-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
7.14 (vs air)
vapor pressure
175 mmHg ( 20 °C), 671 mmHg ( 55 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
resistivity
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
density
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI key
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)