Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
EC Number:
200-915-7
UNSPSC Code:
12352120
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1098280
MDL number:
eCl@ss:
32150247
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
CP
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
69 wt. % in H2O
pH
4.3
SMILES string
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
InChI key
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl hydroperoxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?