Przejdź do
07-2180
Dichloromethane
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Methylene chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)