Przejdź do
07-3000
Diethylene glycol methyl ether
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
EC Number:
203-906-6
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1697812
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
4.14 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
221 °C
expl. lim.
1.38-22.7 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol methyl ether
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-77-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)