Przejdź do
09-0790
Ethanol (denatured)
94.8-95.8%, JIS special grade
Synonim(y):
Ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
15101802
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
eCl@ss:
32160703
Assay:
94.8-95.8%
Grade:
JIS special grade
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethanol, JIS special grade, 94.8-95.8%
grade
JIS special grade
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
assay
94.8-95.8%
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)