Przejdź do
24-2580
Phosphomolybdic acid hydrate
SAJ special grade
Synonim(y):
Molybdophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1825.25 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-713-5
MDL number:
Form:
crystalline
Grade:
SAJ special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Application
A precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with applications as cation-insertion electrodes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphomolybdic acid hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Piktogramy
Corrosion
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)