Przejdź do
28-2987
Sodium hydroxide solution
7 M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
7 M, 7 N
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
7 M, 7 N
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)