Przejdź do
28-5490
Succinic acid
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Butanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
EC Number:
203-740-4
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline
Grade:
SAJ first grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
water: 83 g/L at 25 °C
density
1.564 g/cm3 at 15 °C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)