Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
1815558
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98.5%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
143-145 °C (lit.)
Vapor pressure:
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5%
form
liquid
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Xylene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?