Przejdź do
00302
Citrinin
from Penicillium citrinum, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
EC Number:
208-257-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5282243
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Penicillium citrinum
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1OC=C2C(O)=C(C(O)=O)C(=O)C(C)=C2[C@@H]1C
InChI
1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
InChI key
CQIUKKVOEOPUDV-IYSWYEEDSA-N
Biochem/physiol Actions
A mycotoxin found in grains and animal feed that nephrotoxic and is a teratogen in rodents, reducing blastocyst cell number, embryonic survival, and neonatial weight and increasing fetal abnormalities. It′s cytotoxicity to cells in culture are associated with the production of reactive oxygen species, the activation of mitochondrial apoptotic pathways, and the inhibition of antiapoptotic phosphorylation pathways.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)