Przejdź do
00307
ADA
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
1326,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.15
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-530-0
Beilstein/REAXYS Number:
1787181
MDL number:
1326,00 zł
Cena katalogowa1560,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O)
useful pH range
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
mp
219 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.05 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.05 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.20, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Application
Biological buffer component with sodium hydroxide and sodium chloride (pH 5.67-7.57, useful pH range 6.4-7.4). Used to prepare immobilized pH gradients.
ADA, or N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, can be used to study biological buffers and zwitterionic compounds. ADA has been used in a study to describe the application of scanning capacitively coupled contactless conductivity detection (SC(4)D) for the determination of pH dependant behaviour of two aminopolycarboxylates immobilised onto the surface of a monolithic capillary column.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9883
ADA BioUltra, ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
00307
ADA
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
≥98% (titration)
product line
BioUltra
product line
-
UV absorption
λ: 280 nm Amax: 0.05, λ: 260 nm Amax: 0.20
UV absorption
-
mp
219 °C (dec.) (lit.)
mp
219 °C (dec.) (lit.)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98% (titration)
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ADA
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)