Przejdź do
00344
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one solution
~1.2% in H2O
Synonim(y):
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4ClNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.60
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1210149
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
concentration
~1.2% in H2O
impurities
~0.3% 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, ~1% magnesium chloride, ~25% magnesium nitrate
refractive index
n20/D 1.378
mp
200-230 °C
SMILES string
CN1SC(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
InChI key
DHNRXBZYEKSXIM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)