Przejdź do
00375
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
purum, ≥98.0% (HPLC)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
307,70 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
1249,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.30
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
423-840-3
Beilstein/REAXYS Number:
3546225
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
307,70 zł
Cena katalogowa362,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
greener alternative product score
old score: 9
new score: 8
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
mp
143-145 °C (lit.), 143-146 °C
functional group
amide
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C11H21N2O2/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13(15)11(4,5)7-9/h9H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
InChI key
UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl undergoes one-electron oxidation and reduction reactions. Reaction products were analyzed by 1H, 13C and 15N NMR spectral data.
Application
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl radical may be employed in the catalytic system used for the regioselective oxidation of curdlan. It may be employed as model nitroxyl radical to study its reaction with thiophosgene. Reaction afforded 2,2,6,6-tetramethylpiperidine and 2,2,6,6-tetramethyl-1-hydroxypiperidine as major products.
Other Notes
New oxidant for the mild oxidation of alcohols to carbonyls
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14691-89-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)