Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł |
Informacje o tej pozycji
402,00 zł
vapor density
4.65 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (CHN)
form
solid
autoignition temp.
1004 °F
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Oxindole derivatives via Ir-catalyzed intermolecular C-H functionalization with diazotized Meldrum′s acid.
- Ortho-Haloacetanilides via regioselective C-H functionalization/halogenation reaction in the presence of Pd(OAc)2 and Cu(OAc)2 catalyst.
- Chlorosubstituted acetanilides via oxidative chlorination with HCI and m-chloroperbenzoic acid in DMF.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description puriss. p.a., ≥99.5% (CHN) | description 99% | description zone-refined, purified by sublimation, ≥99.95% | description purified by sublimation, ≥99.9% |
| assay ≥99.5% (CHN) | assay 99% | assay ≥99.95% | assay ≥99.9% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| bp 304 °C (lit.) | bp 304 °C (lit.) | bp 304 °C (lit.) | bp 304 °C (lit.) |
| mp 113-115 °C | mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) |
| autoignition temp. 1004 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetanilide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
321.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
161 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?