Przejdź do
00563
MM ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
ChromoSelect Miller and Mallinson Agar, MM Agar ChromoSelect
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
512,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , D-cellobiose, 3.0 g/L , chromogenic mixture, 6.6 g/L , lactose, 10.0 g/L , D-mannitol, 1.2 g/L , peptone (vegetable), 10.0 g/L , D-trehalose, 1.33 g/L , vegetable extract, 2.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.6±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
Application
Podłoże MM ChromoSelect Agar jest zalecane do identyfikacji i różnicowania bakterii Salmonella i innych niż Salmonella, takich jak Citrobacter, z próbek wody.
Preparation Note
Zawiesić 49,13 g w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. NIE AUTOKLAWOWAĆ ANI NIE PRZEGRZEWAĆ. Schłodzić do 45-50°C i przelać na sterylne płytki Petriego.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
819387300905538
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
NutriSelect® Plus, powder, for Escherichia Coli, for coliforms, pkg of 27 g, pkg of 500 g
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
nonselective and differential for enterobacteriaceae, nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for Escherichia coli
suitability
selective and differential for Shigella spp., selective and differential for enterobacteriaceae, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Klebsiella spp., Escherichia Coli, selective and differential for coliforms, selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Citrobacter spp.
suitability
nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for coliforms
suitability
selective and differential for coliforms, selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp.
composition
D-cellobiose, 3.0 g/L , chromogenic mixture, 6.6 g/L , agar, 15.0 g/L , D-trehalose, 1.33 g/L , peptone (vegetable), 10.0 g/L , vegetable extract, 2.0 g/L , D-mannitol, 1.2 g/L , lactose, 10.0 g/L
composition
peptone, special, 3 g/L , agar, 12 g/L , chromogenic mixture, 0.2 g/L , sodium chloride, 5 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.7 g/L , tryptophan, 1 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 3 g/L , sodium pyruvate, 1 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
composition
disodium hydrogen phosphate, 3.5 g/L , chromogenic mixture, 20.3 g/L , peptone, special, 5 g/L , lactose, 2.5 g/L , neutral red, 0.03 g/L , sodium chloride, 5 g/L , monopotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L , agar, 15 g/L , yeast extract, 3 g/L
composition
peptone special, 8.0 g/L , chromogenic mixture, 3.25 g/L , yeast extract, 2.0 g/L , agar, 12.0 g/L , sodium deoxycholate, 1.0 g/L
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)