Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 767,00 zł |
Informacje o tej pozycji
259,00 zł
Nazwa produktu
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate, puriss., ≥99.0% (AT)
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
impurities
≤0.005% SO4, ≤0.05% free acid (as HCl)
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
InChI key
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description puriss., ≥99.0% (AT) | description purum, ≥98% | description 0.1 M in THF | description 99% |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% | assay - | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade puriss. | grade purum | grade - | grade - |
| cation traces Fe: ≤20 mg/kg | cation traces Fe: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤0.05% free acid (as HCl), ≤0.005% SO4 | impurities - | impurities - | impurities - |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: copper | reaction suitability core: copper, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: sodium |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?