Przejdź do
00752
Argon
≥99.998%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ar
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
39.95
UNSPSC Code:
12142100
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-147-0
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.38 (21 °C, vs air)
Quality Segment
assay
≥99.998%
bp
-185.7 °C (lit.)
mp
-189.2 °C (lit.)
SMILES string
[Ar]
InChI
1S/Ar
InChI key
XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N
General description
filling pressure at 15°C; 11 bar, content (15°C, 1 bar) 11 L
Packaging
pressure tin
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
768952EHU112491
description
≥99.998%
description
99.999%, Messer® CANGas
description
targeting human CDC42P6
mp
-189.2 °C (lit.)
mp
-189.2 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
-185.7 °C (lit.)
bp
-185.7 °C (lit.)
bp
-
vapor density
1.38 (21 °C, vs air)
vapor density
1.38 (21 °C, vs air)
vapor density
-
assay
≥99.998%
assay
99.999%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Argon
Piktogramy
Gas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
nwg
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)