Przejdź do
00768
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
EMIMBF4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
853,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
liquid
impurities
≤200 ppm water
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
density
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is a room temperature ionic liquid widely used as an electrolyte in electrochemical studies. Its diffusion coefficient, 13C spin-lattice relaxation times, and nuclear Overhauser enhancements have been analyzed using NMR techniques to study its hydrogen bonding. Some of its fundamental physical and chemical properties such as density, viscosity, thermal stability, surface tension, refractive index and pH have been studied over a wide range of temperature.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04365FLUH99C75157711721
description
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC/T)
description
-
description
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
impurities
≤200 ppm water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.5% water
bp
>350 °C (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
bp
-
bp
>350 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, bromide (Br-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
density
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. how to make 0.5 M electrolyte in acetonitrile using this ionic liquid
    1 answer
    1. Unfortunately, specific instructions for using this product to prepare a 0.5 M electrolyte in acetonitrile are not available. Please see the link below to review a publication regarding the preparation of electrolytes in acetonitrile, including EMIMBF4:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775310005604
      Please see the link below to access the molarity calculator available on the website:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/mass-molarity-calculator